Containers, rectangular
Containers, rectangular
23 L, 460×330×205 mm, blanc, PE-HD
N° de catalogue SEMA1297
Fournisseur:   SEMADENI
Containers, rectangular
N° de catalogue SEMA1297
Fournisseur:  SEMADENI
Containers, rectangular
23 L, 460×330×205 mm, blanc, PE-HD
Prix
SFr. 42.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE or PP, white, stackable.
These are ideal containers with side handles and edge for gripping to handle solid samples. Containers over 225 mm height are not suitable for liquids.
Spécifications
  • Capacité:
    23 L
  • Couleur:
    blanc
  • Matière:
    PE-HD
  • l×p×h:
    460×330×205 mm