Containers, rectangular
Containers, rectangular
29 l, 670×450×125 mm, blanc, PE-HD
N° de catalogue SEMA1298
Fournisseur:   SEMADENI
Containers, rectangular
N° de catalogue SEMA1298
Fournisseur:  SEMADENI
Containers, rectangular
29 l, 670×450×125 mm, blanc, PE-HD
Prix
SFr. 36.60
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE or PP, white, stackable.
These are ideal containers with side handles and edge for gripping to handle solid samples. Containers over 225 mm height are not suitable for liquids.
Spécifications
  • Capacité:
    29 l
  • Couleur:
    blanc
  • Matière:
    PE-HD
  • l×p×h:
    670×450×125 mm