D-Cyclosérine
Glass bottle for solids, 1 g
N° de catalogue MOLE69907662-1G
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
D-Cyclosérine
N° de catalogue MOLE69907662-1G
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  68-41-7
D-Cyclosérine
Glass bottle for solids, 1 g
Numéro CAS:  68-41-7
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymes:  D-(+)-Cycloserine, Cycloserine, D(+)-Cycloserine, (R)-4-Aminoisoxazolidin-3-one, D-4-Aminoisoxazolidin-3-one, (R)-(+)-Cycloserine
  • Numéro CAS:68-41-7
  • Formule:C₃H₆N₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00005353
  • Poids moléculaire:102.09 g/mol
  • Température de stockage:Congélateur
  • EINECS:200-688-4
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 g