Acide L(+)-ascorbique
Flacon plastique, 1 kg
Katalognr. MOLE35196085-1KG
Marketsource
Anbieter: Molekula
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- CAS Nummer:50-81-7
- Formel:C₆H₈O₆
- MDL-Nummer:MFCD00064328
- Molekulargewicht:176.13 g/mol
- Merck-Index:13,00837
- Siedepunkt:553 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:190…192 °C
- Dichte:1,694 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Température ambiante
- EINECS:200-066-2
- ERREICHEN:exempt
Technische Daten
Technische Daten
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:1 kg
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..