Couvercles pour microplaques à 96 puits
96-well microplate lid, high profile (9 mm), with condensation rings, incolore, Non stérile
Katalognr. 736-6552
Anbieter: Greiner Bio-One
Direkt zu
Product Details & Documents
Ces couvercles à profil haut, d'une hauteur de 9 mm, protègent de la contamination et de l'évaporation les échantillons stockés et les cultures cellulaires. Les couvercles sans anneaux de condensation sont essentiellement utilisés avec des microplaques non traitées pour la culture tissulaire. Ceux avec anneaux de condensation sont recommandés pour les applications de culture cellulaire, car ils inhibent la contamination croisée.
Technische Daten
- Stérilité:Non stérile
- Couleur:incolore
- Désignation:96-well microplate lid, high profile (9 mm), with condensation rings
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..