ContactUsLinkComponent
BALANCE 4100GX0.1G AV4101C ADVENTURERPorte 4100 g, prcision 0,1 g, calibrage interne InCal 'sans poids externe' Fonction comptage, pese en pourcentage, totalisation, pese dynamique, Contrle +/-, brut/net/tare, 19 units disponibles Affichage LCD 1 * 1 Pce
N° de catalogue 611-1450
Fournisseur:  OHAUS
BALANCE 4100GX0.1G AV4101C ADVENTURERPorte 4100 g, prcision 0,1 g, calibrage interne InCal 'sans poids externe' Fonction comptage, pese en pourcentage, totalisation, pese dynamique, Contrle +/-, brut/net/tare, 19 units disponibles Affichage LCD 1 * 1 Pce
N° de catalogue 611-1450
Fournisseur:  OHAUS
Frequently Bought Together