Sondes de précision
Sonde NTC étanche, −50...+150 °C, ±0,5 % of mv (100...+150 °C)
±0,2 °C (‒25...+74,9 °C)
±0,4 °C (remaining range), 5×115 mm
±0,2 °C (‒25...+74,9 °C)
±0,4 °C (remaining range), 5×115 mm
N° de catalogue 620-0209
Fournisseur: Testo
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Plage de mesure:−50...+150 °C
- Désignation:Sonde NTC étanche
- Seq:04
- Précision:±0,5 % of mv (100...+150 °C)
±0,2 °C (‒25...+74,9 °C)
±0,4 °C (remaining range) - Application:Pénétration
- Ø×L:5×115 mm