Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Cytidine

Cytidine

Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue ROTH0717.2
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Cytidine
N° de catalogue ROTH0717.2
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  65-46-3
Cytidine

Glass bottle for solids, 25 g

Numéro CAS:  65-46-3
Prix
SFr. 115.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
  • Numéro CAS:65-46-3
  • Formule:C₉H₁₃N₃O₅
  • Numéro MDL:MFCD00006545
  • Poids moléculaire:243.22 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-610-9
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    25 g

Spécifications

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..