Propanediol-1,2
5 L
N° de catalogue ROTH0340.3
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
- Numéro CAS:57-55-6
- Formule:CH₃CH(OH)CH₂OH
- Numéro MDL:MFCD00064272
- Poids moléculaire:76.1 g/mol
- Index Merck:13,07947
- Point d'ébullition:187,6 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–59 °C
- Densité:1,04 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:99 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-338-0
Spécifications
Spécifications
- Cdt:5 L