Propanediol-1,2
Propanediol-1,2
Flacon Verre, 2,5 L
N° de catalogue ROTH0340.2
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Propanediol-1,2
N° de catalogue ROTH0340.2
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  57-55-6
Propanediol-1,2
Propanediol-1,2
Flacon Verre, 2,5 L
Numéro CAS:  57-55-6
Prix
SFr. 77.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
  • Numéro CAS:57-55-6
  • Formule:CH₃CH(OH)CH₂OH
  • Numéro MDL:MFCD00064272
  • Poids moléculaire:76.1 g/mol
  • Index Merck:13,07947
  • Point d'ébullition:187,6 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–59 °C
  • Densité:1,04 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:99 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-338-0
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L