Rouge Congo
Rouge Congo
5 g
N° de catalogue ROTH0322.1
Santé
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Rouge Congo
N° de catalogue ROTH0322.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  573-58-0
Rouge Congo
5 g
Numéro CAS:  573-58-0
Prix
SFr. 27.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), Sodium 3,3'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(diazene-2,1-diyl))bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), CI 22120, Direct Red 28
  • Numéro CAS:573-58-0
  • Formule:C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
  • Numéro MDL:MFCD00004028
  • Poids moléculaire:696.67 g/mol
  • Index Merck:12,02562
  • Point de fusion:> 360 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:209-358-4
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    5 g
Spécifications