Pyridine
Pyridine
Glass bottle, 1 L
N° de catalogue ROTH9729.1
Inflammable
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Pyridine
N° de catalogue ROTH9729.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  110-86-1
Pyridine
Pyridine
Glass bottle, 1 L
Numéro CAS:  110-86-1
Prix
SFr. 186.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Azabenzene, Azine
  • Numéro CAS:110-86-1
  • Formule:C₅H₅N
  • Numéro MDL:MFCD00011732
  • Poids moléculaire:79.1 g/mol
  • Index Merck:13,08060
  • Point d'ébullition:115 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–44 °C
  • Densité:0,983 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:17 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-809-9
  • UN:1282
  • ADR:3,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    1 L