Sodium hydroxyde
Sodium hydroxyde
Flacon plastique, 1 kg
N° de catalogue ROTH9356.1
Corrosif
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Sodium hydroxyde
N° de catalogue ROTH9356.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde
Flacon plastique, 1 kg
Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
SFr. 27.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Index Merck:14,08627
  • Point d'ébullition:1390 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:323 °C
  • Densité:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1823
  • ADR:8,II
  • REACH:01-2119457892-27
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    1 kg
Spécifications