Argent
Glass bottle for solids, 100 g
ROTH8821.2
Marketsource
- :7440-22-4
- :Ag
- :MFCD00003397
- :107.87 g/mol
- :12,08647
- :2212 °C (1013 hPa)
- :962 °C
- :10,5 g/cm³ (20 °C)
- :Température ambiante
- :231-131-3
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:100 g