Argent
Argent
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue ROTH8821.1
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Argent
N° de catalogue ROTH8821.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  7440-22-4
Argent
Glass bottle for solids, 25 g
Numéro CAS:  7440-22-4
Prix
SFr. 262.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:7440-22-4
  • Formule:Ag
  • Numéro MDL:MFCD00003397
  • Poids moléculaire:107.87 g/mol
  • Index Merck:12,08647
  • Point d'ébullition:2212 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:962 °C
  • Densité:10,5 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-131-3
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    25 g
Spécifications