Acide hexanoïque
Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue ROTH8799.2
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Hexanoic acid
- Numéro CAS:142-62-1
- Formule:C₆H₁₂O₂
- Numéro MDL:MFCD00004421
- Poids moléculaire:116.16 g/mol
- Index Merck:13,01765
- Point d'ébullition:202 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–4,8 °C
- Densité:0,9276 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:102 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:205-550-7
- UN:2829
- ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L