Acide hexanoïque
Flacon Verre, 100 mL
N° de catalogue ROTH8799.1
Corrosif
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Acide hexanoïque
N° de catalogue ROTH8799.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  142-62-1
Acide hexanoïque
Flacon Verre, 100 mL
Numéro CAS:  142-62-1
Prix
SFr. 25.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Hexanoic acid
  • Numéro CAS:142-62-1
  • Formule:C₆H₁₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00004421
  • Poids moléculaire:116.16 g/mol
  • Index Merck:13,01765
  • Point d'ébullition:202 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–4,8 °C
  • Densité:0,9276 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:102 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:205-550-7
  • UN:2829
  • ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
Spécifications