Sodium nitrate
Glass bottle for solids, 2,5 kg
N° de catalogue ROTH8601.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à
Product Details & Documents
- Numéro CAS:7631-99-4
- Formule:NaNO₃
- Numéro MDL:MFCD00011119
- Poids moléculaire:84.99 g/mol
- Index Merck:13,08720
- Point d'ébullition:380 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:308 °C
- Densité:2,26 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-554-3
- UN:1498
- ADR:5.1,III
- REACH:01-2119488221-41
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:2,5 kg