Cuivre
Cuivre
Flacon verre pour solides, 1 kg
N° de catalogue ROTH8540.2
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Cuivre
N° de catalogue ROTH8540.2
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  7440-50-8
Cuivre
Flacon verre pour solides, 1 kg
Numéro CAS:  7440-50-8
Prix
SFr. 130.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:7440-50-8
  • Formule:Cu
  • Numéro MDL:MFCD00010965
  • Poids moléculaire:63.55 g/mol
  • Index Merck:13,02545
  • Point d'ébullition:2595 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:1083 °C
  • Densité:8,94 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-159-6
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 kg
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..