Cuivre
Flacon verre pour solides, 250 g
N° de catalogue ROTH8540.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à
Product Details & Documents
- Numéro CAS:7440-50-8
- Formule:Cu
- Numéro MDL:MFCD00010965
- Poids moléculaire:63.55 g/mol
- Index Merck:13,02545
- Point d'ébullition:2595 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:1083 °C
- Densité:8,94 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-159-6
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:250 g