Dichlorométhane
Dichlorométhane
10 L
  ROTH8424.3
Marketsource
 :   Roth Carl
Dichlorométhane
  ROTH8424.3
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  75-09-2
Dichlorométhane
Dichlorométhane
10 L
 :  75-09-2
SFr. 210.00
1 * 10 L
 :  Methylene chloride, DCM
  •  :75-09-2
  •  :CH₂Cl₂
  •  :MFCD00000881
  •  :84.93 g/mol
  •  :12,06140
  •  :39,8 °C (1013 hPa)
  •  :–95 °C
  •  :1,322 g/cm³ (20 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :200-838-9
  •  :1593
  •  :6.1,III
  • Cdt:
    10 L