Dichlorométhane
Dichlorométhane
Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue ROTH8424.1
Santé
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Dichlorométhane
N° de catalogue ROTH8424.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  75-09-2
Dichlorométhane
Dichlorométhane
Flacon Verre, 1 L
Numéro CAS:  75-09-2
Prix
SFr. 35.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Methylene chloride, DCM
  • Numéro CAS:75-09-2
  • Formule:CH₂Cl₂
  • Numéro MDL:MFCD00000881
  • Poids moléculaire:84.93 g/mol
  • Index Merck:12,06140
  • Point d'ébullition:39,8 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–95 °C
  • Densité:1,322 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-838-9
  • UN:1593
  • ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L