Méthyléthylcétone
Méthyléthylcétone
10 L
N° de catalogue ROTH8403.2
Inflammable
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Méthyléthylcétone
N° de catalogue ROTH8403.2
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  78-93-3
Méthyléthylcétone
Méthyléthylcétone
10 L
Numéro CAS:  78-93-3
Prix
SFr. 202.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 L
Product Details & Documents
Synonymes:  EK 500 Additive, Ethyl methyl ketone, 2-Butanone, Butanone, MEK
  • Numéro CAS:78-93-3
  • Formule:C₂H₅COCH₃
  • Numéro MDL:MFCD00011648
  • Poids moléculaire:72.11 g/mol
  • Index Merck:13,06097
  • Point d'ébullition:79,6 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–86 °C
  • Densité:0,8054 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:–4 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:201-159-0
  • UN:1193
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119457290-43
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    10 L