Méthyléthylcétone
Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue ROTH8403.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: EK 500 Additive, Ethyl methyl ketone, 2-Butanone, Butanone, MEK
- Numéro CAS:78-93-3
- Formule:C₂H₅COCH₃
- Numéro MDL:MFCD00011648
- Poids moléculaire:72.11 g/mol
- Index Merck:13,06097
- Point d'ébullition:79,6 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–86 °C
- Densité:0,8054 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:–4 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:201-159-0
- UN:1193
- ADR:3,II
- REACH:01-2119457290-43
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L