Méthanol
25 L
N° de catalogue ROTH8388.4
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Méthanol
N° de catalogue ROTH8388.4
Fournisseur: Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS: 67-56-1
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
- Numéro CAS:67-56-1
- Formule:CH₃OH
- Numéro MDL:MFCD00004595
- Poids moléculaire:32.04 g/mol
- Index Merck:13,05984
- Point d'ébullition:64,6 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–98 °C
- Densité:0,7918 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:11 °C (coupe fermée)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-659-6
- UN:1230
- ADR:3,II
- REACH:01-2119433307-44
Spécifications
Spécifications
- Cdt:25 L
- Cat. No.:ROTH8388.4
- Certification environnementale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health