EDTA
Flacon verre pour solides, 1 kg
N° de catalogue ROTH8040.2
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
- Numéro CAS:60-00-4
- Formule:C₁₀H₁₆N₂O₈
- Numéro MDL:MFCD00003541
- Poids moléculaire:292.25 g/mol
- Index Merck:13,03546
- Point d'ébullition:614 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:220 °C
- Densité:0,86 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:>100 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-449-4
- REACH:01-2119486399-18
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 kg



