Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
EDTA

EDTA

Flacon verre pour solides, 100 g
N° de catalogue ROTH8040.1
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
EDTA
N° de catalogue ROTH8040.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  60-00-4
EDTA
EDTA

Flacon verre pour solides, 100 g

Numéro CAS:  60-00-4
Prix
SFr. 27.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
  • Numéro CAS:60-00-4
  • Formule:C₁₀H₁₆N₂O₈
  • Numéro MDL:MFCD00003541
  • Poids moléculaire:292.25 g/mol
  • Index Merck:13,03546
  • Point d'ébullition:614 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:220 °C
  • Densité:0,86 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:>100 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-449-4
  • REACH:01-2119486399-18
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    100 g

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.