Potassium hydroxyde 50% en solution aqueuse
10 L
Fournisseur: Roth Carl
Potassium hydroxyde 50% en solution aqueuse
N° de catalogue ROTH7949.2
Fournisseur: Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS: 1310-58-3
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Potash caustic, Caustic potash
- Numéro CAS:1310-58-3
- Formule:KOH
- Numéro MDL:MFCD00003553
- Poids moléculaire:56.11 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-181-3
- UN:1814
- ADR:8,II
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:10 L