Argent nitrate
1 kg
N° de catalogue ROTH7908.3
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
- Numéro CAS:7761-88-8
- Formule:AgNO₃
- Numéro MDL:MFCD00003414
- Poids moléculaire:169.87 g/mol
- Index Merck:12,08661
- Point d'ébullition:444 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:210 °C
- Densité:4,35 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-853-9
- UN:1493
- ADR:5.1,II
- REACH:01-2119513705-43
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 kg
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..