Potassium nitrate
Potassium nitrate
Glass bottle for solids, 1 kg
N° de catalogue ROTHP021.2
Oxydant
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Potassium nitrate
N° de catalogue ROTHP021.2
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  7757-79-1
Potassium nitrate
Glass bottle for solids, 1 kg
Numéro CAS:  7757-79-1
Prix
SFr. 95.90
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Nitrate of Potash
  • Numéro CAS:7757-79-1
  • Formule:KNO₃
  • Numéro MDL:MFCD00011409
  • Poids moléculaire:101.1 g/mol
  • Index Merck:13,07733
  • Point de fusion:334 °C
  • Densité:2,109 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-818-8
  • UN:1486
  • ADR:5.1,III
  • REACH:01-2119488224-35
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 kg