Potassium acétate
25 kg
  ROTHT874.5
Marketsource
 :   Roth Carl
Potassium acétate
  ROTHT874.5
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  127-08-2
Potassium acétate
Potassium acétate
25 kg
 :  127-08-2
SFr. 1’500.00
1 * 25 kg
 :  Acetic acid potassium salt
  •  :127-08-2
  •  :CH₃COOK
  •  :MFCD00012458
  •  :98.14 g/mol
  •  :13,07687
  •  :304 °C
  •  :1,57 g/cm³ (25 °C)
  •  :>250 °C
  •  :Température ambiante
  •  :204-822-2
  • Cdt:
    25 kg