Rouge de méthyle
Glass bottle for solids, 25 g
Fournisseur: Roth Carl
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
- Numéro CAS:493-52-7
- Formule:C₁₅H₁₅N₃O₂
- Numéro MDL:MFCD00002425
- Poids moléculaire:269.3 g/mol
- Index Merck:12,06199
- Point de fusion:178…182 °C
- Densité:1,31 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:207-776-1
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:25 g
- Cat. No.:ROTHT120.2