Potassium hydroxyde
Potassium hydroxyde
Glass bottle for solids, 1 kg
N° de catalogue ROTHP747.2
Corrosif
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Potassium hydroxyde
N° de catalogue ROTHP747.2
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  1310-58-3
Potassium hydroxyde
Glass bottle for solids, 1 kg
Numéro CAS:  1310-58-3
Prix
SFr. 56.30
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Potash caustic, Caustic potash
  • Numéro CAS:1310-58-3
  • Formule:KOH
  • Numéro MDL:MFCD00003553
  • Poids moléculaire:56.11 g/mol
  • Index Merck:12,07806
  • Point d'ébullition:1320 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:360 °C
  • Densité:2,04 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-181-3
  • UN:1813
  • ADR:8,II
  • REACH:01-2119487136-33
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    1 kg