Potassium dichromate
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. ROTHP744.2
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7778-50-9
- Formel:K₂Cr₂O₇
- MDL-Nummer:MFCD00011367
- Molekulargewicht:294.18 g/mol
- Merck-Index:12,07790
- Siedepunkt:500 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:398 °C
- Dichte:2,67 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Température ambiante
- EINECS:231-906-6
- UN:3087
- ADR:5.1,II
- ERREICHEN:01-2119454792-32
Technische Daten
Technische Daten
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:1 kg
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..