Dichlorométhane-D2
Flacon Verre, 25 mL
N° de catalogue ROTHAE55.2
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Dichlorométhane-D2
N° de catalogue ROTHAE55.2
Fournisseur: Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS: 1665-00-5
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Dichloromethane-d2, Methylene chloride-D2, Dichloromethane-[²H₂], Dideuteromethylene chloride, Methylene chloride-d2
- Numéro CAS:1665-00-5
- Formule:CD₂Cl₂
- Numéro MDL:MFCD00000882
- Poids moléculaire:86.92 g/mol
- Point d'ébullition:40 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–97 °C
- Densité:1,36 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:216-776-0
- UN:1593
- ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:25 mL
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



