Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Dichlorométhane-D2

Dichlorométhane-D2

Flacon Verre, 10 mL
N° de catalogue ROTHAE55.1
Santé
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Dichlorométhane-D2
N° de catalogue ROTHAE55.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  1665-00-5
Dichlorométhane-D2

Flacon Verre, 10 mL

Numéro CAS:  1665-00-5
Prix
171.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  Dichloromethane-d2, Methylene chloride-D2, Dichloromethane-[²H₂], Dideuteromethylene chloride, Methylene chloride-d2
  • Numéro CAS:1665-00-5
  • Formule:CD₂Cl₂
  • Numéro MDL:MFCD00000882
  • Poids moléculaire:86.92 g/mol
  • Point d'ébullition:40 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–97 °C
  • Densité:1,36 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:216-776-0
  • UN:1593
  • ADR:6.1,III
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    10 mL

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.