Eau
5 L
N° de catalogue ROTHA511.3
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Eau
N° de catalogue ROTHA511.3
Fournisseur: Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS: 7732-18-5
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Hydrogen oxide
- Numéro CAS:7732-18-5
- Formule:H₂O
- Numéro MDL:MFCD00011332
- Poids moléculaire:18.02 g/mol
- Index Merck:13,10098
- Point d'ébullition:100 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:0 °C
- Densité:1 g/cm³ (4 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-791-2
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:5 L
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Cat. No.:ROTHA511.3
- Certification environnementale:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion