Sodium nitrate
Sodium nitrate
Glass bottle for solids, 500 g
N° de catalogue ROTHA136.1
Oxydant
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Sodium nitrate
N° de catalogue ROTHA136.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  7631-99-4
Sodium nitrate
Glass bottle for solids, 500 g
Numéro CAS:  7631-99-4
Prix
SFr. 43.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:7631-99-4
  • Formule:NaNO₃
  • Numéro MDL:MFCD00011119
  • Poids moléculaire:84.99 g/mol
  • Index Merck:13,08720
  • Point d'ébullition:380 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:308 °C
  • Densité:2,26 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-554-3
  • UN:1498
  • ADR:5.1,III
  • REACH:01-2119488221-41
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    500 g
Spécifications