Linoléate de méthyle
Glass bottle, 50 mL
N° de catalogue ROTH7217.2
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Linoléate de méthyle
N° de catalogue ROTH7217.2
Fournisseur: Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS: 112-63-0
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, 9,12-Octadecanoic acid methyl ester, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid methyl ester, Linoleic acid methyl ester, (9Z,12Z)-Methyl octadeca-9,12-dienoate, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate, 9Z,12Z-Oktadekadiensäuremethylester, 9,12 Methyl octadecaotenoate methyl linoleate, cis,cis-9,12-Oktadekadiensäuremethylester
- Numéro CAS:112-63-0
- Formule:C₁₉H₃₄O₂
- Numéro MDL:MFCD00009534
- Poids moléculaire:294.48 g/mol
- Point d'ébullition:340 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–35 °C
- Densité:0,89 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:203-993-0
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:50 mL