Linoléate de méthyle
Glass bottle, 5 mL
  ROTH7217.1
Marketsource
 :   Roth Carl
Linoléate de méthyle
  ROTH7217.1
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  112-63-0
Linoléate de méthyle
Glass bottle, 5 mL
 :  112-63-0
SFr. 73.80
1 * 5 mL
 :  cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, 9,12-Octadecanoic acid methyl ester, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid methyl ester, Linoleic acid methyl ester, (9Z,12Z)-Methyl octadeca-9,12-dienoate, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate, 9Z,12Z-Oktadekadiensäuremethylester, 9,12 Methyl octadecaotenoate methyl linoleate, cis,cis-9,12-Oktadekadiensäuremethylester
  •  :112-63-0
  •  :C₁₉H₃₄O₂
  •  :MFCD00009534
  •  :294.48 g/mol
  •  :340 °C (1013 hPa)
  •  :–35 °C
  •  :0,89 g/cm³ (20 °C)
  •  :203-993-0
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    5 mL