Cyclohexane
Cyclohexane
Glass bottle, 1 L
N° de catalogue ROTH6886.1
Inflammable
Santé
Irritant
Environnement
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Cyclohexane
N° de catalogue ROTH6886.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  110-82-7
Cyclohexane
Cyclohexane
Glass bottle, 1 L
Numéro CAS:  110-82-7
Prix
SFr. 94.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • Numéro CAS:110-82-7
  • Formule:C₆H₁₂
  • Numéro MDL:MFCD00003814
  • Poids moléculaire:84.16 g/mol
  • Index Merck:13,02752
  • Point d'ébullition:81 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:7 °C
  • Densité:0,7785 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:–18 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-806-2
  • UN:1145
  • ADR:3,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    1 L