Formamide
Formamide
Flacon Verre, 2,5 L
N° de catalogue ROTH6749.2
Santé
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Formamide
N° de catalogue ROTH6749.2
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  75-12-7
Formamide
Formamide
Flacon Verre, 2,5 L
Numéro CAS:  75-12-7
Prix
SFr. 154.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Carbamaldehyde
  • Numéro CAS:75-12-7
  • Formule:HCONH₂
  • Numéro MDL:MFCD00007941
  • Poids moléculaire:45.04 g/mol
  • Index Merck:13,04261
  • Point d'ébullition:210 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:2 °C
  • Densité:1,1334 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:79 °C
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:200-842-0
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L
Spécifications