Agarose
Glass bottle for solids, 500 g
N° de catalogue ROTH6351.4
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à
Product Details & Documents
- Numéro CAS:9012-36-6
- Numéro MDL:MFCD00081294
- Point de fusion:60…90 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:232-731-8
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:500 g