3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue ROTH6350.3
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
N° de catalogue ROTH6350.3
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  54827-17-7
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
Glass bottle for solids, 25 g
Numéro CAS:  54827-17-7
Prix
SFr. 766.80
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
  • Numéro CAS:54827-17-7
  • Formule:C₁₆H₂₀N₂
  • Numéro MDL:MFCD00007748
  • Poids moléculaire:240.35 g/mol
  • Point d'ébullition:402 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:166…170 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:259-364-6
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    25 g