Résorcinol
Résorcinol
Glass bottle for solids, 500 g
Catalog # ROTH5727.2
Irritant
Environment
Marketsource
Supplier:   Roth Carl
Résorcinol
Catalog # ROTH5727.2
Supplier:  Roth Carl
Marketsource
CAS Number:  108-46-3
Résorcinol
Résorcinol
Glass bottle for solids, 500 g
CAS Number:  108-46-3
Price
111.00 SFr.
Log in for availability
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyms:  1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol
  • CAS Number:108-46-3
  • Formula:C₆H₆O₂
  • MDL Number:MFCD00002269
  • Molecular Weight:110.11 g/mol
  • Merck Index:12,08323
  • Boiling Pt:281 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:109…111 °C
  • Density:1,272 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:127 °C (coupe fermée)
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:203-585-2
  • UN:2876
  • ADR:6.1,III
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    500 g