Potassium acétate
5 kg
N° de catalogue ROTH4986.2
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Acetic acid potassium salt
- Numéro CAS:127-08-2
- Formule:CH₃COOK
- Numéro MDL:MFCD00012458
- Poids moléculaire:98.14 g/mol
- Index Merck:13,07687
- Point de fusion:304 °C
- Densité:1,57 g/cm³ (25 °C)
- Point d'éclair:>250 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:204-822-2
Spécifications
Spécifications
- Cdt:5 kg
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..