Potassium acétate
Flacon verre pour solides, 1 kg
N° de catalogue ROTH4986.1
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
Potassium acétate
N° de catalogue ROTH4986.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  127-08-2
Potassium acétate
Potassium acétate
Flacon verre pour solides, 1 kg
Numéro CAS:  127-08-2
Prix
SFr. 73.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Acetic acid potassium salt
  • Numéro CAS:127-08-2
  • Formule:CH₃COOK
  • Numéro MDL:MFCD00012458
  • Poids moléculaire:98.14 g/mol
  • Index Merck:13,07687
  • Point de fusion:304 °C
  • Densité:1,57 g/cm³ (25 °C)
  • Point d'éclair:>250 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:204-822-2
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 kg
Spécifications