n-Hexane
n-Hexane
25 L
N° de catalogue ROTH3907.4
Inflammable
Santé
Irritant
Environnement
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
n-Hexane
N° de catalogue ROTH3907.4
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  110-54-3
n-Hexane
n-Hexane
25 L
Numéro CAS:  110-54-3
Prix
SFr. 630.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • Numéro CAS:110-54-3
  • Formule:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • Numéro MDL:MFCD00009520
  • Poids moléculaire:86.18 g/mol
  • Index Merck:13,04712
  • Point d'ébullition:69 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–94,3 °C
  • Densité:0,659 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:–22 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-777-6
  • UN:1208
  • ADR:3,II
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    25 L
Spécifications