n-Pentane
Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue ROTH3747.1
Inflammable
Santé
Irritant
Environnement
Marketsource
Fournisseur:   Roth Carl
n-Pentane
N° de catalogue ROTH3747.1
Fournisseur:  Roth Carl
Marketsource
Numéro CAS:  109-66-0
n-Pentane
n-Pentane
Flacon Verre, 1 L
Numéro CAS:  109-66-0
Prix
SFr. 37.10
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Pentane
  • Numéro CAS:109-66-0
  • Formule:H₃C(CH₂)₃CH₃
  • Numéro MDL:MFCD00009498
  • Poids moléculaire:72.15 g/mol
  • Index Merck:13,07193
  • Point d'ébullition:35…36 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–130 °C
  • Densité:0,63 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:–40 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:203-692-4
  • UN:1265
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119459286-30
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L