Hydroquinone
Flacon plastique, 100 g
N° de catalogue ROTH3586.1
Marketsource
Fournisseur: Roth Carl
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
- Numéro CAS:123-31-9
- Formule:C₆H₄(OH)₂
- Numéro MDL:MFCD00002339
- Poids moléculaire:110.11 g/mol
- Index Merck:13,04833
- Point d'ébullition:285 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:172 °C
- Densité:1,332 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:165 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:204-617-8
- UN:3077
- ADR:9,III
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:100 g